Orders LinkContactUsLinkComponent
Præcisionstermometre
0…+100 °C, ±0,1 %, 550 mm, 9,0 - 9,5 mm
  AMARL26004-FL/CC4
 :   Amarell
Præcisionstermometre
  AMARL26004-FL/CC4
 :  Amarell
Præcisionstermometre
Præcisionstermometre
0…+100 °C, ±0,1 %, 550 mm, 9,0 - 9,5 mm
1 * 1 Items
Laboratorietermometre til fuldstændig nedsænkning, med indsmeltet skala. Egnet til myndighedsverificering. Rød sprit.
  • Sikrere og mere miljøvenlig end kviksølv
  • Mælkeglasskala
  • Farveløs kapillær
  • Ø:
    9,0 - 9,5 mm
  • Længde:
    550 mm
  • Nøjagtighed:
    ±0,1 %
  • Område:
    0…+100 °C