Skumsæber, Refresh™ Clear FOAM
Skumsæbe, Refresh™ Clear FOAM, 2 l patron
Katalog # 115-2270
Leverandør: Deb-STOKO
Gå til:
Product Details & Documents
Mild skumhåndsæbeformulering reducerer risikoen for allergisk reaktion og hudirritation. Den fjerner almindeligt snavs og smuds. Ideel til brug på toiletter, kontorer og offentlige faciliteter og miljøer med håndtering af fødevarer.
- Indeholder hudbalsam til at forbedre hudens fugtindhold og undgå udtørring
- Ikke-irriterende for øjnene
- Ingen afsmag til maden
- Farvestoffri og parfumefri
Certifications: Miljømærke
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
VWR® for Lab Safety
Produktlitteratur
Specifikationer
- Beskrivelse:Skumsæbe, Refresh™ Clear FOAM, 2 l patron
- Seq:04