Disposable cuvettes
Disposable cuvettes, Disposable, 2,5 ml, 10 mm, PMMA
Katalog # SCLI80-2004-53
Leverandør: BIOCHROM
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Længde på lysvej:10 mm
- Model:Disposable
- Volumen:2,5 ml
- Vinduesmateriale:PMMA
- Beskrivelse:Disposable cuvettes
- Seq:017