Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 200 µl, 1 mm, Optisk glas
Katalog # SCLI80-2003-83
Leverandør: BIOCHROM
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Længde på lysvej:1 mm
- Volumen:200 µl
- Vinduesmateriale:Optisk glas
- Beskrivelse:Rectangular cell with lid
- Højde:45 mm
- Seq:02