Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 2,5 ml, 10 mm, UV-kvartsglas
Katalog # SCLI80-2002-58
Leverandør: BIOCHROM
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Længde på lysvej:10 mm
- Volumen:2,5 ml
- Vinduesmateriale:UV-kvartsglas
- Beskrivelse:Rectangular cell with lid
- Højde:45 mm
- Seq:06