Disposable cuvettes
Disposable cuvettes, Ultramikro, 70 µl, 10 mm, UV plast
Katalog # SCLI80-3000-81
Leverandør: BIOCHROM
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Længde på lysvej:10 mm
- Model:Ultramikro
- Volumen:70 µl
- Vinduesmateriale:UV plast
- Beskrivelse:Disposable cuvettes
- Seq:004