Disposable cuvettes
Disposable cuvettes, Semi-mikro, 800 µl, 10 mm, UV plast
Katalog # SCLI80-3000-77
Leverandør: BIOCHROM
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Længde på lysvej:10 mm
- Model:Semi-mikro
- Volumen:800 µl
- Vinduesmateriale:UV plast
- Beskrivelse:Disposable cuvettes
- Seq:011