Orders LinkContactUsLinkComponent
Rectangular cuvettes
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 2 ml, 10 mm, Optisk glas
Katalog # SCLI80-2003-87
Leverandør:   BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Katalog # SCLI80-2003-87
Leverandør:  BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 2 ml, 10 mm, Optisk glas
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    10 mm
  • Volumen:
    2 ml
  • Vinduesmateriale:
    Optisk glas
  • Beskrivelse:
    Rectangular cell with lid
  • Højde:
    45 mm
  • Seq:
    05