Orders LinkContactUsLinkComponent
Rectangular cuvettes
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 200 µl, 1 mm, UV-kvartsglas
Katalog # SCLI80-2002-54
Leverandør:   BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Katalog # SCLI80-2002-54
Leverandør:  BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 200 µl, 1 mm, UV-kvartsglas
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    1 mm
  • Volumen:
    200 µl
  • Vinduesmateriale:
    UV-kvartsglas
  • Beskrivelse:
    Rectangular cell with lid
  • Højde:
    45 mm
  • Seq:
    01