Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 1 ml, 5 mm, UV-kvartsglas
Katalog # SCLI80-2002-57
Leverandør: BIOCHROM
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Længde på lysvej:5 mm
- Volumen:1 ml
- Vinduesmateriale:UV-kvartsglas
- Beskrivelse:Rectangular cell with lid
- Højde:45 mm
- Seq:03