Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 10 ml, 50 mm, UV-kvartsglas
SCLI80-2002-63
: BIOCHROM
- Længde på lysvej:50 mm
- Volumen:10 ml
- Vinduesmateriale:UV-kvartsglas
- Beskrivelse:Rectangular cell with lid
- Højde:45 mm
- Seq:07