Orders LinkContactUsLinkComponent
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 10 ml, 50 mm, UV-kvartsglas
  SCLI80-2002-63
 :   BIOCHROM
Rectangular cuvettes
  SCLI80-2002-63
 :  BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 10 ml, 50 mm, UV-kvartsglas
1 * 1 Items
  • Længde på lysvej:
    50 mm
  • Volumen:
    10 ml
  • Vinduesmateriale:
    UV-kvartsglas
  • Beskrivelse:
    Rectangular cell with lid
  • Højde:
    45 mm
  • Seq:
    07