Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Amide-80, 80 Å, 2 µm, 2,00 mm, 50 mm
Katalog # TOYO0023454
Leverandør:   TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Katalog # TOYO0023454
Leverandør:  TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Amide-80, 80 Å, 2 µm, 2,00 mm, 50 mm
Price
8.220,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel columns with non-ionic carbamoyl [-C(NH₂)O] groups on a silica gel basis suitable for the separation of hydrophilic and polar compounds.
Max. pressure: 150 kg/cm²
Organic solvents: 0–100%
pH: 2 to 7,5
Salt concentration: 100 mM
Temperature stability: 4 - 80 °C
Specifikationer
  • Ø indv.:
    2,00 mm
  • Partikelstørrelse:
    2 µm
  • Porestørrelse:
    80 Å
  • Beskrivelse:
    Amide-80
  • Længde:
    50 mm
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges
    Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges
    TOYO0019308
    2,00 mm
    15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.540,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns
    Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns
    TOYO0021862
    2,00 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 3.190,00 kr