Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Batterier

Batterier

Rechargable NIMH Power ACCU™, Phone AAA/HR03, 1,2 V, 800 mAh
Katalog # VART58398101402
Leverandør:   VARTA GERAETEBATTERIE
Batterier
Katalog # VART58398101402
Leverandør:  VARTA GERAETEBATTERIE
Batterier
Batterier

Rechargable NIMH Power ACCU™, Phone AAA/HR03, 1,2 V, 800 mAh

Price
900,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents

Høj kapacitet med lange driftstider pr. opladning. Kræver ikke en speciel oplader.

  • Kan genoplades op til 1000 gange
Specifikationer
  • Model:
    Phone AAA/HR03
  • Spænding:
    1,2 V
  • Kapacitet:
    800 mAh
  • Beskrivelse:
    Rechargable NIMH Power ACCU™
  • Seq:
    09
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.