Orders LinkContactUsLinkComponent
MES monohydrat
MES monohydrat
Plastic bottle, 250 g
Katalog # 1.37074.0250
MES monohydrat
Katalog # 1.37074.0250
CAS nummer:  145224-94-8
MES monohydrat
Plastic bottle, 250 g
CAS nummer:  145224-94-8
Price
3.700,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate (MES) is suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio.
Synonymer:  MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
  • CAS nummer:145224-94-8
  • Formel:C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
  • MDL nummer:MFCD00149409
  • Molecular Weight:213.25 g/mol
  • Smeltende Pt:>300 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:224-632-3
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Synonyms:
    MES
  • pH value:
    3,6 (10 g/l, H2O, 20 °C)
  • Bulk density:
    570 kg/m3
  • Solubility:
    80 g/l
  • Storage:
    Store at +5 to +30 °C
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    250 g