Orders LinkContactUsLinkComponent
Calciumstearat NF
Calciumstearat NF
Fiber drum, 45 kg
Katalog # SPCMCA169-45KGBL
Leverandør:   Spectrum Chemical
Calciumstearat NF
Katalog # SPCMCA169-45KGBL
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  1592-23-0
Calciumstearat NF
Calciumstearat NF
Fiber drum, 45 kg
CAS nummer:  1592-23-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 45 kg
Product Details & Documents
BSE/TSE statement (available upon request)
Kosher certified
Synonymer:  Stearic acid calcium salt
  • CAS nummer:1592-23-0
  • Formel:C₃₆H₇₀CaO₄
  • MDL nummer:MFCD00036390
  • Molecular Weight:607.03 g/mol
  • Merck Index:13,01708
  • Smeltende Pt:147…149 °C
  • Tæthed:1,065 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:216-472-8
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    9% Min.
Specifikationer
  • Pakning:
    Fiber drum
  • Pakn:
    45 kg