Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Tannin USP

Fiber drum, 12 kg
Katalog # SPCMT1013-12KG
Leverandør:   Spectrum Chemical
Tannin USP
Katalog # SPCMT1013-12KG
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  1401-55-4
Tannin USP

Fiber drum, 12 kg

CAS nummer:  1401-55-4
Price
24.420,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Gallotannin, Tannin
  • CAS nummer:1401-55-4
  • Formel:C₇₆H₅₂O₄₆
  • MDL nummer:MFCD00066397
  • Molecular Weight:1701.2 g/mol
  • Merck Index:12,09221
  • Smeltende Pt:218…219 °C
  • Tæthed:>1 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:199 °C
  • EINECS:215-753-2
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Fiber drum
  • Pakn:
    12 kg

Specifikationer