Orders LinkContactUsLinkComponent
Sorbitanmonostearat NF
Poly pail, 12 kg
Katalog # SPCMSPA63-12KG
Leverandør:   Spectrum Chemical
Sorbitanmonostearat NF
Katalog # SPCMSPA63-12KG
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  1338-41-6
Sorbitanmonostearat NF
Poly pail, 12 kg
CAS nummer:  1338-41-6
Price
12.400,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 kg
Product Details & Documents
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Synonymer:  Sorbitan monooctadecanoate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan stearate
  • CAS nummer:1338-41-6
  • Formel:C₂₄H₄₆O₆
  • MDL nummer:MFCD00005366
  • Molecular Weight:430.63 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-664-9
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    68% Min.
Specifikationer
  • Pakning:
    Poly pail
  • Pakn:
    12 kg
Specifikationer