Natriumgluconat USP
Poly bottle, 2,5 kg
Leverandør: Spectrum Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Natrium D-gluconat
- CAS nummer:527-07-1
- Formel:HOH₂C(CH(OH))₄COONa
- MDL nummer:MFCD00064210
- Molecular Weight:218.14 g/mol
- Merck Index:12,08766
- Smeltende Pt:170…175 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:208-407-7
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:98% Min.
Specifikationer
- Pakning:Poly bottle
- Pakn:2,5 kg



