Orders LinkContactUsLinkComponent
β-Alanine
β-Alanine
Poly pail, 12 kg
Katalog # SPCMAL120-12KG
Leverandør:   Spectrum Chemical
β-Alanine
Katalog # SPCMAL120-12KG
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  107-95-9
β-Alanine
Poly pail, 12 kg
CAS nummer:  107-95-9
Price
18.560,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
  • CAS nummer:107-95-9
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL nummer:MFCD00008200
  • Molecular Weight:89.09 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Poly pail
  • Pakn:
    12 kg