Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar, powder NF
Agar, powder NF
Poly bottle, 2,5 kg
Katalog # SPCMAG110-2.5KG
Leverandør:   Spectrum Chemical
Agar, powder NF
Katalog # SPCMAG110-2.5KG
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  9002-18-0
Agar, powder NF
Agar, powder NF
Poly bottle, 2,5 kg
CAS nummer:  9002-18-0
Price
9.280,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Form: Powder
Synonymer:  Agar Agar
  • CAS nummer:9002-18-0
  • MDL nummer:MFCD00081288
  • Merck Index:13,00184
  • Smeltende Pt:90 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-658-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Poly bottle
  • Pakn:
    2,5 kg