Orders LinkContactUsLinkComponent
Lanolin USP
180 kg
  SPCMLA109-180KGBL
Lanolin USP
  SPCMLA109-180KGBL
 :  8006-54-0
Lanolin USP
180 kg
 :  8006-54-0
1 * 180 kg
 :  Wool fat
  •  :8006-54-0
  •  :MFCD00081740
  •  :12,05371
  •  :38…44 °C
  •  :0,932…0.945 g/cm³ (15 °C)
  •  :113 °C (closed cup)
  •  :232-348-6
  • Pakn:
    180 kg