Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Leucin USP
Poly pail, 5 kg
Katalog # SPCML1202-5KG
Leverandør:   Spectrum Chemical
L(+)-Leucin USP
Katalog # SPCML1202-5KG
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  61-90-5
L(+)-Leucin USP
Poly pail, 5 kg
CAS nummer:  61-90-5
Price
8.630,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
  • CAS nummer:61-90-5
  • Formel:C₆H₁₃NO₂
  • MDL nummer:MFCD00002617
  • Molecular Weight:131.17 g/mol
  • Merck Index:14,05451
  • Smeltende Pt:300 °C
  • Tæthed:1,165 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-522-0
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    98.5% Min.
Specifikationer
  • Pakning:
    Poly pail
  • Pakn:
    5 kg