Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Leucin USP
Fiber drum, 25 kg
  SPCML1202-25KGBL
L(+)-Leucin USP
  SPCML1202-25KGBL
 :  61-90-5
L(+)-Leucin USP
Fiber drum, 25 kg
 :  61-90-5
1 * 25 kg
 :  (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
  •  :61-90-5
  •  :C₆H₁₃NO₂
  •  :MFCD00002617
  •  :131.17 g/mol
  •  :14,05451
  •  :300 °C
  •  :1,165 g/cm³ (20 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :200-522-0
  • Assay:
    98.5% Min.
  • Pakning:
    Fiber drum
  • Pakn:
    25 kg