Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroquinon USP
Poly pail, 2,5 kg
Katalog # SPCMHY113-2.5KG
Ætsende
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Spectrum Chemical
Hydroquinon USP
Katalog # SPCMHY113-2.5KG
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  123-31-9
Hydroquinon USP
Hydroquinon USP
Poly pail, 2,5 kg
CAS nummer:  123-31-9
Price
19.200,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Synonymer:  1,4-Dihydroxybenzen, Benzen-1,4-diol
  • CAS nummer:123-31-9
  • Formel:C₆H₄(OH)₂
  • MDL nummer:MFCD00002339
  • Molecular Weight:110.11 g/mol
  • Merck Index:13,04833
  • Kogende Pt:285 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:172 °C
  • Tæthed:1,332 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:165 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-617-8
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    99% Min.
Specifikationer
  • Pakning:
    Poly pail
  • Pakn:
    2,5 kg