Orders LinkContactUsLinkComponent
L-Alanin USP
L-Alanin USP
Fiber drum, 25 kg
Katalog # SPCMA1253-25KGBL
Leverandør:   Spectrum Chemical
L-Alanin USP
Katalog # SPCMA1253-25KGBL
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  56-41-7
L-Alanin USP
Fiber drum, 25 kg
CAS nummer:  56-41-7
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
  • CAS nummer:56-41-7
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL nummer:MFCD00064410
  • Molecular Weight:89.09 g/mol
  • Merck Index:13,00203
  • Kogende Pt:189 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:79 °C
  • Tæthed:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-273-8
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    98.5% Min.
Specifikationer
  • Pakning:
    Fiber drum
  • Pakn:
    25 kg