Orders LinkContactUsLinkComponent
L-Alanin USP
Glass, amber, 1 kg
  SPCMA1253-1KG
L-Alanin USP
  SPCMA1253-1KG
 :  56-41-7
L-Alanin USP
Glass, amber, 1 kg
 :  56-41-7
5.340,00 kr
1 * 1 kg
 :  (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
  •  :56-41-7
  •  :C₃H₇NO₂
  •  :MFCD00064410
  •  :89.09 g/mol
  •  :13,00203
  •  :189 °C (1013 hPa)
  •  :79 °C
  •  :1,4 g/cm³ (20 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :200-273-8
  • Assay:
    98.5% Min.
  • Pakning:
    Glass, amber
  • Pakn:
    1 kg