Acetanilid
Fiber drum, 50 kg
Katalog # SPCMA1007-50KGBL
Leverandør: Spectrum Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: N-Phenylacetamide
- CAS nummer:103-84-4
- Formel:C₈H₉NO
- MDL nummer:MFCD00008674
- Molecular Weight:135.17 g/mol
- Merck Index:13,00051
- Kogende Pt:304 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:115 °C
- Tæthed:1,22 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:174 °C
- EINECS:203-150-7
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:99% Min.
Specifikationer
- Pakning:Fiber drum
- Pakn:50 kg