Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetanilid
Acetanilid
Poly pail, 12 kg
  SPCMA1007-12KGBL
Acetanilid
  SPCMA1007-12KGBL
 :  103-84-4
Acetanilid
Poly pail, 12 kg
 :  103-84-4
10.970,00 kr
1 * 12 kg
 :  N-Phenylacetamide
  •  :103-84-4
  •  :C₈H₉NO
  •  :MFCD00008674
  •  :135.17 g/mol
  •  :13,00051
  •  :304 °C (1013 hPa)
  •  :115 °C
  •  :1,22 g/cm³ (20 °C)
  •  :174 °C
  •  :203-150-7
  • Assay:
    99% Min.
  • Pakning:
    Poly pail
  • Pakn:
    12 kg