Acetanilid
Poly pail, 12 kg
SPCMA1007-12KGBL
: N-Phenylacetamide
- :103-84-4
- :C₈H₉NO
- :MFCD00008674
- :135.17 g/mol
- :13,00051
- :304 °C (1013 hPa)
- :115 °C
- :1,22 g/cm³ (20 °C)
- :174 °C
- :203-150-7
- Assay:99% Min.
- Pakning:Poly pail
- Pakn:12 kg