Orders LinkContactUsLinkComponent
Pentylacetat
Steel pail, 20 L
Katalog # SPCMA1280-20LTMT
Brandfarlig
Leverandør:   Spectrum Chemical
Pentylacetat
Katalog # SPCMA1280-20LTMT
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  628-63-7
Pentylacetat
Pentylacetat
Steel pail, 20 L
CAS nummer:  628-63-7
Price
9.890,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 20 L
Product Details & Documents
Synonymer:  n-Pentyl acetate, Acetic acid amyl ester, Acetic acid pentyl ester, Pentyl acetate
  • CAS nummer:628-63-7
  • Formel:C₇H₁₄O₂
  • MDL nummer:MFCD00009500
  • Molecular Weight:130.19 g/mol
  • Kogende Pt:149 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–71 °C
  • Tæthed:0,876 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:23 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:211-047-3
  • FN:1104
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    98% Min.
Specifikationer
  • Pakning:
    Steel pail
  • Pakn:
    20 L
Specifikationer