Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Steel pail, 20 L
  SPCMDI102-20LTMT
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
  SPCMDI102-20LTMT
 :  123-42-2
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Steel pail, 20 L
 :  123-42-2
1 * 20 L
 :  Diacetonalkohol
  •  :123-42-2
  •  :(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
  •  :MFCD00004471
  •  :116.16 g/mol
  •  :13,02983
  •  :166 °C (1013 hPa)
  •  :–44 °C
  •  :0,94 g/cm³ (20 °C)
  •  :58 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :204-626-7
  •  :1148
  •  :3,III
  •  :01-2119473975-21
  • Pakning:
    Steel pail
  • Pakn:
    20 L