4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Steel pail, 20 L
SPCMDI102-20LTMT
: Diacetonalkohol
- :123-42-2
- :(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
- :MFCD00004471
- :116.16 g/mol
- :13,02983
- :166 °C (1013 hPa)
- :–44 °C
- :0,94 g/cm³ (20 °C)
- :58 °C
- :Stue temperatur
- :204-626-7
- :1148
- :3,III
- :01-2119473975-21
- Pakning:Steel pail
- Pakn:20 L