Orders LinkContactUsLinkComponent
Dextrin, yellow, powder
50 lb
Katalog # SPCMDE138-50LBBL
Leverandør:   Spectrum Chemical
Dextrin, yellow, powder
Katalog # SPCMDE138-50LBBL
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  9004-53-9
Dextrin, yellow, powder
50 lb
CAS nummer:  9004-53-9
Price
8.790,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 lb
Product Details & Documents
Form: Yellow Powder
Synonymer:  Dextrin
  • CAS nummer:9004-53-9
  • Formel:(C₆H₁₂O₆)n
  • MDL nummer:MFCD00081554
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-675-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    50 lb
Specifikationer