Diethylphthalat NF
Glass, amber, 4 L
Leverandør: Spectrum Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Synonymer: Phthalic acid diethyl ester
- CAS nummer:84-66-2
- Formel:C₁₂H₁₄O₄
- MDL nummer:MFCD00009111
- Molecular Weight:222.24 g/mol
- Merck Index:12,07527
- Kogende Pt:298 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–3 °C
- Tæthed:1,12 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:156 °C (closed cup)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:201-550-6
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:98% Min.
Specifikationer
- Pakning:Glass, amber
- Pakn:4 L