Diethylenglycol
Poly drum, 20 L
Katalog # SPCMD1027-20LT
Leverandør: Spectrum Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 2,2'-Oxydiethanol
- CAS nummer:111-46-6
- Formel:C₄H₁₀O₃
- MDL nummer:MFCD00002882
- Molecular Weight:106.12 g/mol
- Merck Index:13,03146
- Kogende Pt:245 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–10 °C
- Tæthed:1,118 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:123 °C (closed cup)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-872-2
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:97% Min.
Specifikationer
- Pakning:Poly drum
- Pakn:20 L