Diethylenglycol
200 L
SPCMD1027-200LTBL
: 2,2'-Oxydiethanol
- :111-46-6
- :C₄H₁₀O₃
- :MFCD00002882
- :106.12 g/mol
- :13,03146
- :245 °C (1013 hPa)
- :–10 °C
- :1,118 g/cm³ (20 °C)
- :123 °C (closed cup)
- :Stue temperatur
- :203-872-2
- Assay:97% Min.
- Pakn:200 L