Orders LinkContactUsLinkComponent
Diethylenglycol
200 L
  SPCMD1027-200LTBL
Diethylenglycol
  SPCMD1027-200LTBL
 :  111-46-6
Diethylenglycol
Diethylenglycol
200 L
 :  111-46-6
18.130,00 kr
1 * 200 L
 :  2,2'-Oxydiethanol
  •  :111-46-6
  •  :C₄H₁₀O₃
  •  :MFCD00002882
  •  :106.12 g/mol
  •  :13,03146
  •  :245 °C (1013 hPa)
  •  :–10 °C
  •  :1,118 g/cm³ (20 °C)
  •  :123 °C (closed cup)
  •  :Stue temperatur
  •  :203-872-2
  • Assay:
    97% Min.
  • Pakn:
    200 L