Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Cystein
L(+)-Cystein
50 kg
Katalog # SPCMCY110-50KGBL
Irriterende
Leverandør:   Spectrum Chemical
L(+)-Cystein
Katalog # SPCMCY110-50KGBL
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  52-90-4
L(+)-Cystein
50 kg
CAS nummer:  52-90-4
Price
104.730,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
  • CAS nummer:52-90-4
  • Formel:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
  • MDL nummer:MFCD00064306
  • Molecular Weight:121.16 g/mol
  • Merck Index:13,02810
  • Kogende Pt:254 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:115 °C
  • Tæthed:1,523 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-158-2
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    98% Min.
Specifikationer
  • Pakn:
    50 kg
Specifikationer