L(+)-Cystein
Fiber drum, 25 kg
Katalog # SPCMCY110-25KGBL
Leverandør: Spectrum Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
- CAS nummer:52-90-4
- Formel:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
- MDL nummer:MFCD00064306
- Molecular Weight:121.16 g/mol
- Merck Index:13,02810
- Kogende Pt:254 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:115 °C
- Tæthed:1,523 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-158-2
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:98% Min.
Specifikationer
- Pakning:Fiber drum
- Pakn:25 kg