Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Phenylethanol USP
2-Phenylethanol USP
Glass, amber, 1 kg
Katalog # SPCMP1058-1KG
Giftig
Leverandør:   Spectrum Chemical
2-Phenylethanol USP
Katalog # SPCMP1058-1KG
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  60-12-8
2-Phenylethanol USP
Glass, amber, 1 kg
CAS nummer:  60-12-8
Price
3.440,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Synonymer:  Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
  • CAS nummer:60-12-8
  • Formel:C₆H₅CH₂CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00002886
  • Molecular Weight:122.17 g/mol
  • Merck Index:12,07370
  • Kogende Pt:432 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:103…105 °C
  • Tæthed:1,02 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:102 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-456-2
  • FN:2810
  • ADR:6.1,III
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass, amber
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer