Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Uvex Ultravision Goggles

Uvex Ultravision Goggles

Anti-UV, anti-fog both sides, Clear Acetate, transparent
Catalog # 111-1713
Supplier:   UVEX
Uvex Ultravision Goggles
Catalog # 111-1713
Supplier:  UVEX
Uvex Ultravision Goggles
Uvex Ultravision Goggles

Anti-UV, anti-fog both sides, Clear Acetate, transparent

Price
147,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Beskyttelsesbriller med panoramisk linseform, som giver et uafbrudt 180° graders lateralt synsfelt. De er anatomisk udformet og passer komfortabelt ovenover de fleste almindelige briller.

  • Integreret, indirekte ventilation tillader bevægelse af luften
  • Matteret top som reducerer refleksblænding
  • En specielt designet næsebro, som fungerer godt sammen med åndedrætsværn
  • Et bredt og let justerbart kvalitetspandebånd
  • Der kan desuden også fås et letvægtsansigtsværn med integreret ventilering, som kan klipses på beskyttelsesbrillerne
  • Passer over åndedrætsværn, sikkerhedshjelm og høreværn

Vægt: 126 g

EN 166, EN 170

Certifications: EN 166, EN 170.

Documents

Specifications
  • Model:
    Anti-UV, anti-fog both sides
  • Farve:
    transparent
  • Seq:
    06
  • Linser:
    Clear Acetate
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • UVEX9300.517
    Replacement lens, clear acetate, anti-fog, for Ultravision
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 87,50 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 111-0220
    Beskyttelsesblad
    Log in for availability
    1 * 100 Items - 527,00 kr