Stativplader
315×200 mm, 4,0 kg
Catalog # USBE2015
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Rustfrit stål. Stabilt, skridsikkert stativ. Til en lang række formål. Hul med M10-gevind på forsiden og en justerbar sokkel.
- Gummifødder sikrer et godt fodfæste
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
- Robust
DIN 12892/55
Certifications: DIN 12892/55
Documents
USBE2013_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- L×B:315×200 mm
- Seq:06
- Vægt:4,0 kg