Pincetter, præcision
Straight, 150 mm
Katalog # BOCH1611
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål ¹⁸/₁₀, antimagnetisk. Utroligt præcise pincetter designet til en lang række anvendelser i laboratoriet, produktionen osv.
- Ekstremt skarp, flad, ikke-riflede spidser
Specifikationer
- Model:Straight
- Længde:150 mm