Orders LinkContactUsLinkComponent
Destillations- og separationsapparat, behrotest® Kompact
KEX 30 F Compact system for 30 ml extraction with stopcock
  BEHRB00217738
 :   BEHR
Destillations- og separationsapparat, behrotest® Kompact
  BEHRB00217738
 :  BEHR
Destillations- og separationsapparat, behrotest® Kompact
Destillations- og separationsapparat, behrotest® Kompact
KEX 30 F Compact system for 30 ml extraction with stopcock
7.740,00 kr
1 * 1 Items
Komplette sæt af udstyr til forberedelse og destillation til typisk påkrævede analyser af faste eller vandige prøver.
  • Simpel og praktisk at anvende: Alle apparater leveres monteret på stativ med præ-installerede rørtilslutninger, så man skal ikke kæmpe med montering af klemmer o.lign.
  • Pladsbesparende: alle apparaterne er monteret på en kompakt grundplade (23×27 cm), inklusiv enhederne til dobbelt prøvetagning
  • Pålidelig analyse: alle komponenterne er i overensstemmelse med gældende officielle analytiske procedurer og sikkerhedsstandarder
  • Beskrivelse:
    KEX 30 F Compact system for 30 ml extraction with stopcock
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • BEHRB00602350
    RIP 6, for 6 extraction sleeves up to ø 38 mm
    1 * 1 Items - 1.280,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • BEHRB00645358
    WD 30 Monitoring unit with two flow sensors and solenoid valve, as well as cables to connect it to the controller (1.5 m)
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • 705-0020
    Refluxkondensator til 30 ml ekstraktor
    1 * 1 Items - 1.110,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Model
  • 705-0022
    Ekstraktionsrørfiltre til 100 ml soxhlet-ekstraktor EZ 100
    EX HS 30
    1 * 25 Items - 773,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • BEHRB00602349
    RIP 4, for 4 extraction sleeves up to ø 38 mm
    1 * 1 Items - 1.140,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • BEHRB00218478
    Reaction flasks, with three necks, 250 ml
    1 * 1 Items - 938,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • BEHRB00218479
    Reaction flasks, with three necks, 500 ml
    1 * 1 Items - 1.030,00 kr