Orders LinkContactUsLinkComponent
Bariumnitrat, pure
Bariumnitrat, pure
Plastic drum, 10 kg
Katalog # ACRO453800100
Giftig
Oxiderende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Bariumnitrat, pure
Katalog # ACRO453800100
CAS nummer:  10022-31-8
Bariumnitrat, pure
Bariumnitrat, pure
Plastic drum, 10 kg
CAS nummer:  10022-31-8
Price
3.050,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 kg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:10022-31-8
  • Formel:Ba(NO₃)₂
  • MDL nummer:MFCD00003442
  • Molecular Weight:261.34 g/mol
  • Smeltende Pt:592 °C
  • Tæthed:~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1446
  • ADR:5.1,II
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals
  • Titration Complexometric:
    ≥98.5 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic drum
  • Pakn:
    10 kg
Specifikationer