Orders LinkContactUsLinkComponent
Propidiumiodid 95%
Propidiumiodid 95%
Glass bottle, 100 mg
Katalog # ACRO440301000
Irriterende
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Propidiumiodid 95%
Katalog # ACRO440301000
CAS nummer:  25535-16-4
Propidiumiodid 95%
Propidiumiodid 95%
Glass bottle, 100 mg
CAS nummer:  25535-16-4
Price
1.620,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
  • CAS nummer:25535-16-4
  • Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL nummer:MFCD00011921
  • Molecular Weight:668.4 g/mol
  • Smeltende Pt:220…225 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Red Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    200 to 225 °C
  • Titration Argentometric:
    ≥94 %
  • Water:
    ≤5 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mg