Orders LinkContactUsLinkComponent
Propidiumiodid 95%
Glass bottle, 1 g
  ACRO440300010
Propidiumiodid 95%
  ACRO440300010
 :  25535-16-4
Propidiumiodid 95%
Propidiumiodid 95%
Glass bottle, 1 g
 :  25535-16-4
9.290,00 kr
1 * 1 g
 :  3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
  •  :25535-16-4
  •  :C₂₇H₃₄I₂N₄
  •  :MFCD00011921
  •  :668.4 g/mol
  •  :220…225 °C (dec.)
  •  :Køleskab
  • Appearance:
    Red Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    200 to 225 °C
  • Titration Argentometric:
    ≥94 %
  • Water:
    ≤5 %
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 g