Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexanon 99+% ACS
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # 406090025.
Irriterende
Ætsende
Brandfarlig
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cyclohexanon 99+% ACS
Katalog # 406090025.
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
CAS nummer:  108-94-1
Cyclohexanon 99+% ACS
Cyclohexanon 99+% ACS
Glass bottle, 2,5 L
CAS nummer:  108-94-1
Price
1.510,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Pimelic Ketone
  • CAS nummer:108-94-1
  • Formel:C₆H₁₀(=O)
  • MDL nummer:MFCD00001625
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Kogende Pt:155 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–47 °C
  • Tæthed:0,947 g/cm³
  • Flash Pt:43 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1915
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear viscous liquid
  • Water:
    ≤0.05 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.05 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    406090025.
  • Miljøcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø