Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Octen 99+%
1-Octen 99+%
Metal drum, 10 L
Katalog # ACRO301250100
Brandfarlig
Sundhed
Miljø
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
1-Octen 99+%
Katalog # ACRO301250100
CAS nummer:  111-66-0
1-Octen 99+%
1-Octen 99+%
Metal drum, 10 L
CAS nummer:  111-66-0
Price
3.110,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 L
Product Details & Documents
  • CAS nummer:111-66-0
  • Formel:C₈H₁₆
  • MDL nummer:MFCD00009548
  • Molecular Weight:112.22 g/mol
  • Merck Index:13,01770
  • Kogende Pt:121…123 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–102 °C
  • Tæthed:0,715 g/cm³
  • Flash Pt:13 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-893-7
  • FN:3295
  • ADR:3,II
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.005 %
  • GC:
    ≥99.0 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Metal drum
  • Pakn:
    10 L