Orders LinkContactUsLinkComponent
X-Gal 99%, pure
Glass bottle, 2,5 g
Katalog # ACRO227770025
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
X-Gal 99%, pure
Katalog # ACRO227770025
CAS nummer:  7240-90-6
X-Gal 99%, pure
X-Gal 99%, pure
Glass bottle, 2,5 g
CAS nummer:  7240-90-6
Price
6.210,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
  • CAS nummer:7240-90-6
  • Formel:C₁₄H₁₅BrClNO₆
  • MDL nummer:MFCD00005666
  • Molecular Weight:408.63 g/mol
  • Smeltende Pt:230 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:230-640-8
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤1 % (K.F.)
  • HPLC:
    ≥98.5 %
  • Specific optical rotation:
    -60° to -64° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O/DMF 1/1)
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 g
Specifikationer