Orders LinkContactUsLinkComponent
Linolsyre 99%
Glass bottle, 100 mL
Katalog # ACRO215041000
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Linolsyre 99%
Katalog # ACRO215041000
CAS nummer:  60-33-3
Linolsyre 99%
Linolsyre 99%
Glass bottle, 100 mL
CAS nummer:  60-33-3
Price
3.840,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
  • CAS nummer:60-33-3
  • Formel:C₁₈H₃₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00064241
  • Molecular Weight:280.45 g/mol
  • Merck Index:13,05527
  • Kogende Pt:229…230 °C (16 mmHg)
  • Smeltende Pt:–5 °C
  • Tæthed:0,9 g/cm³
  • Flash Pt:>112 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-470-9
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4687 to 1.4707 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL
Specifikationer