Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Naphtol 99+%
1-Naphtol 99+%
Plastic bottle, 2,5 kg
Katalog # ACRO128190025
Irriterende
Ætsende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
1-Naphtol 99+%
Katalog # ACRO128190025
CAS nummer:  90-15-3
1-Naphtol 99+%
1-Naphtol 99+%
Plastic bottle, 2,5 kg
CAS nummer:  90-15-3
Price
2.370,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  α-Naphtol
  • CAS nummer:90-15-3
  • Formel:C₁₀H₈O
  • MDL nummer:MFCD00003930
  • Molecular Weight:144.17 g/mol
  • Merck Index:13,06409
  • Kogende Pt:278…280 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:95…97 °C
  • Tæthed:1,224 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:125 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-969-4
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Beige to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    95 to 97 °C
  • GC:
    ≥99.0 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    2,5 kg