Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution pH 4, citrate buffer
Buffer solution pH 4, citrate buffer
4,00, ±0,02, Citrat, ufarvet, Plastic bottle, 5 L
Katalog # ACRO258580050
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 4, citrate buffer
Katalog # ACRO258580050
CAS nummer:  
Buffer solution pH 4, citrate buffer
4,00, ±0,02, Citrat, ufarvet, Plastic bottle, 5 L
CAS nummer:  
Price
1.100,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • pH buffer type:
    Citrat
  • Pakn:
    5 L
  • Farve:
    ufarvet
  • pH nøjagtighed:
    ±0,02
  • pH-værdi:
    4,00